missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/844), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-47825C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
Spécification
Cytokeratin 10 | |
Monoclonal | |
DyLight 650 | |
BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis, keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP | |
Recombinant full-length human Cytokeratin 10 protein (Uniprot: P13645) | |
0.1 mL | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
3858 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
KRT10/844 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/844), DyLight 650, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 650
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu