Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Universal II, sans UNG
Product Code. 10380155 Shop All Applied Biosystems Products
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Unit Size:
1 pièce
10 PCS
400 réactions
5 PCS
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10380155
Brand: Applied Biosystems™ 4440040
Edge
This item is not returnable. View return policy
Requires
Amorces, sondes, matrice, eau
Le master Mix TaqMan™ Universal II est un mélange pratique de composants (ne comprenant pas les amorces, les sondes, le modèle & l’eau) nécessaires pour réaliser une réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel.
QPCR kits
• xxx
• Master Mix universel Taqman™ II
• Sans UNG
• Mélange 2 fois concentrécompatible avec toutes les applications en temps-réel, dont les microARN, l'expression génique et le génotypage
• Inclut l'ADN polymérase AmpliTaq™, UP (ultra-pure), une enzyme hautement purifiée avec un mécanisme hot start exclusif
• Disponible en 2 formats: avc ou sans l'uracile glycosylase (UDG) et dUTP/dTTP pour minimiser la contamination croisée
• La référence interne passive est basée sur le colorant ROX pour une analyse de données précise.
Order Info
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 2X
Contenu et stockage Stocker à 4°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7300, Système 7500, Système 7900HT, Système PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, Système ViiA™ 7
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix II Universal
Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
Quantité 1 x 5 ml
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 5 mL