Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 x 5 ml
50 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1mL
2 pièces
5 pièces
50mL
5mL
Description
- Optimisé pour le multiplexage – validé pour les dosages d’expression génétique et de génotypage quadplex
- Meilleure performance de sa catégorie – sensibilité, précision, plage dynamique et spécificité supérieures
- Délais d’exécution raccourcis sur des instruments rapides et standard ; optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard
- Intégration sans faille dans vos expériences – validé avec les dosages Applied Biosystems™ TaqMan™ et les sondes TaqMan™ QSY™ pour les expériences d’expression génétique et de génotypage
- Contrôle de la contamination par report - contient de l’UDG thermo-labile
- Compatibilité élevée avec les instruments
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contient 1 tube (1 ml) de Master Mix TaqMan™ Multiplex 2X suffisant pour 100 réactions. Le Master Mix TaqMan™ Multiplex contient de l’ADN polymérase AmpliTaq™ Fast, de l’uracile-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP), du colorant MUSTANG PURPLE™ (référence passive) et un tampon optimisé. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR multiplex |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Fast |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, système 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, système ViiA™ 7 |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Master Mix Multiplex |
| Afficher plus |