Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
372.00€ - 3990.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Gamme de produits | GeneAmp™ |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
À utiliser avec (application) | Standard PCR |
Concentration | 100 mM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10085714
|
Applied Biosystems™
N8080261 |
1 mL |
372.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10528137
|
Applied Biosystems™
4303443 |
12 x 1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10269624
|
Applied Biosystems™
4303443 |
12 x 1 ml |
3990.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Les dNTP GeneAmp sont des désoxyribonucléotides triphosphate très purs, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans le cadre de réactions PCR ou d’autres applications.
- Performances de PCR garanties lorsqu’ils sont utilisés avec des réactifs essentiels de PCR GeneAmp et des systèmes d’instruments GeneAmp
- Mélanges de dNTP pré-mélangés disponibles en plusieurs concentrations, offrant une simplicité d’utilisation
- Chaque flacon contient une solution de dNTP de 100 mM (25 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun)
- Suffisant pour 2000 amplifications par PCR, 50 μl chacun
- Le kit contient 12 flacons de 1 ml
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Liquide | |
Glace carbonique | |
100 mM |
GeneAmp™ | |
Standard PCR |