Learn More
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11391138
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11391138
1 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Code produit. 11391138
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010100.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony powder
Point d’ébullition 1380°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2871
Quantité 1 kg
Pourcentage de pureté 99.5%
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Poids Apparent density: 2.4g/cm3 to 2.9g/cm3
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number010100.30,010100.A1
Numéro de lotW25F054 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number010100.30,010100.A1
Numéro de lotT17E061 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010101.18,010100.30,010100.A1
Numéro de lotI04S017 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010101.18,010100.30,010100.A1
Numéro de lotW25A054 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010101.18,010100.30,010100.A1
Nom du produit
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >