Learn More
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11301148
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301148
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Code produit. 11301148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010100.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony powder
Point d’ébullition 1380°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2871
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.5%
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Poids Apparent density: 2.4g/cm3 to 2.9g/cm3
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog Number010100.30,010100.A1
Numéro de lotW25F054 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number010100.30,010100.A1
Numéro de lotN27J038 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number010100.30
Numéro de lotT17E061 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010101.18,010100.30,010100.A1
Numéro de lotI04S017 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010101.18,010100.30,010100.A1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >