Learn More
Poudre d’antimoine, maille -200, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11336958
Poudre d’antimoine, maille -200, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336958
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11336958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014640.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-36-0
Formule moléculaire Sb
Poids moléculaire (g/mol) 121.76
Numéro MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clé InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nom IUPAC distibyne
SMILES [Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Densité 6.68 g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Quantité 5 g
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ28J030 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2024 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
Numéro de lotW08G075 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
Numéro de lotM14I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
Numéro de lotN24I041 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
Numéro de lotU02F012 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number014640.03,014640.14,014640.06
Nom du produit
Poudre d’antimoine, maille -200, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >