Learn More
Ansell Gants Nitrilite™ Silky Ultra-Clean Edmont™
Tous les produits Ansell Produits
Description
Nettoyez les gants en nitrile avec de très faibles niveaux de contenu ionique et de particules, ce qui présente une dextérité, un confort et un port prolongé.Conçus pour une utilisation dans des environnements de salles blanches de classe 10 (ISO 4), comme la biotechnologie et la fabrication d’instruments médicaux.
- Fabriqués en polymère de nitrile
- Compatibles avec la classe 10 (ISO 4)
- Très faibles niveaux de contenu ionique et de particules
- 100 % sans poudre et sans plastifiants, silicone ou pigments
- Conception ergonomique
- Souplesse et flexibilité avec des doigts texturés pour de meilleures sensation et préhension
- Manchette à bord roulé pour faciliter l’enfilage
- Ambidextres
Informations sur la commande
50 gants étanches sous vide dans un sachet en PE non imprimé ; deux sachets en PE scellés dans une boîte maîtresse compatible avec les salles blanches.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Oui |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Oui |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Partiellement texturé |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Product Guides
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24074014EV | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 93401055 |
24074011EV | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 93401055 |
24064012EV | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 93401055 |
24064011EV | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 93401055 |
24054013EV | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 93401055 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %