Learn More
Abeba™ Chaussure 32120 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
112.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15435764
|
Abeba™
32120/36 |
36 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15455764
|
Abeba™
32120/37 |
37 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15485764
|
Abeba™
32120/38 |
38 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15495764
|
Abeba™
32120/39 |
39 |
112.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15415774
|
Abeba™
32120/40 |
40 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15455774
|
Abeba™
32120/41 |
41 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15445784
|
Abeba™
32120/42 |
42 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15485784
|
Abeba™
32120/43 |
43 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15405794
|
Abeba™
32120/44 |
44 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15425794
|
Abeba™
32120/45 |
45 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15445794
|
Abeba™
32120/46 |
46 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15475794
|
Abeba™
32120/47 |
47 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15445804
|
Abeba™
32120/48 |
48 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15495804
|
Abeba™
32120/49 |
49 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15425814
|
Abeba™
32120/50 |
50 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15465814
|
Abeba™
32120/51 |
51 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15495814
|
Abeba™
32120/52 |
52 |
112.00€
1 paire |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3582)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- attache velcro
- adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Microfibre | |
Polyuréthane | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
32120 |