Learn More
Abeba™ Chaussure 32120 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque: Abeba™ 32120/48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3582)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- attache velcro
- adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32120 |
Blanc | |
48 | |
Polyuréthane | |
Acier |