Learn More
Abeba™ Chaussure 32120 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque:  Abeba™ 32120/49
Code produit. 15495804
  • 112.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 30-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3582)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Sangle de talon non pliable, réglable
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
  • attache velcro
  • adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Microfibre
Antidérapant
32120
Blanc
49
Polyuréthane
Acier