Learn More
Grant Instruments™ Bain à ultrasons analogiques XUBA
Code produit. p-8014604
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11420998
Marque: Grant Instruments™ XUBA1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une technologie à ultrasons fiable et efficace haute qualité. Le bain à ultrasons analogiques Grant Instruments™ XUBA comprend la solution de nettoyage M2, un panier en acier inox et un couvercle en plastique ABS en série.
  • Bains à ultrasons d’excellente entrée de gamme
  • Plage de températures ambiantes de +5°C à 70°C sur XUBA3
  • Nettoyage et traitement rapides, efficaces, faciles et sûrs de divers instruments, composants et solutions
  • Fourni avec panier en acier inox et couvercle en ABS en série
  • Un flacon de solution de nettoyage à ultrasons M2 inclus en série
  • Panneau de commande facile à utiliser, même avec des gants
  • Contrôle du minuteur de 0 à 15 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Minuteur 0 à 15 min
Tension 230 V
Capacité (métrique) 1,5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • Grant M2 ultrasonic solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID