Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ Code produit.: 10725901
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10725901
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Code produit. 10725901
Marque: Fisher Chemical A/5760/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
H24MO7N6O24.4H2O, numéro CAS-12054-85-2, 500 g, blanc, 1 235,86 g/mol, 190°C, 167059, pot de poudre en plastique, 5,0 à 5,5, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12054-85-2
Formule moléculaire H6MoNO2
Poids moléculaire (g/mol) 148.00
Numéro MDL 167059
Clé InChI XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Nom IUPAC oxyde d’ammonium et d’hydrate de molybdène
SMILES [NH4+].O.[O--].[Mo]
Spécification
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 5.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 1235.86g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium heptamolybdate
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ >