Learn More
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Description
H24MO7N6O24.4H2O, numéro CAS-12054-85-2, 500 g, blanc, 1 235,86 g/mol, 190°C, 167059, pot de poudre en plastique, 5,0 à 5,5, solide
Spécification
Spécification
Point de fusion | 190°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.0 to 5.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 1235.86g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molybdate d’ammonium tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu