Learn More
Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11313677
Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313677
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Code produit. 11313677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035575.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Incolore
Formule linéaire NH4OH
Numéro UN UN2672
Concentration 10% v/v aq. soln.
Densité 0.98 g/mL
Nom IUPAC ammonium hydroxide
Poids de la formule 35.05
Odeur Ammonia-like
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP16L509 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number035575.K7,035575.AP,035575.K2
Numéro de lotM16L531 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number035575.K7,035575.AP,035575.K2
Numéro de lotW18K506 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog Number035575.K7,035575.AP,035575.K2
Numéro de lotQ18K516 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number035575.K7,035575.AP,035575.K2
Numéro de lotQ18K517 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number035575.K7,035575.AP,035575.K2
Nom du produit
Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals >