Learn More
Hydroxyde d’ammonium, 10 % v/v sol. aqueuse., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303677
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
Code produit. 11303677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035575.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium hydroxide
Couleur Incolore
Formule linéaire NH4OH
Numéro UN UN2672
Concentration 10% v/v aq. soln.
Densité 0.98 g/mL
Nom IUPAC ammonium hydroxide
Poids de la formule 35.05
Odeur Ammonia-like
Quantité 4 L
Forme physique Liquide