Learn More
Sulfate d’ammonium(IV) et de cérium dihydraté, + 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
31.10€ - 393.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10378-47-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H16CeN4O16S4·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 632.54 |
Numéro MDL | MFCD00149417 |
Synonyme | Ceric ammonium sulfate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10194780
|
Thermo Scientific Acros
206310050 |
5 g | Flacon en verre |
31.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398480
|
Thermo Scientific Acros
206311000 |
100 g | Bouteille en verre |
116.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10219203
|
Thermo Scientific Acros
206315000 |
500 g | Bouteille en verre |
393.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
10378-47-9 | |
632.54 | |
Ceric ammonium sulfate |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 |
Specifications
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate | |
Extra Pure | |
Orange | |
99+% | |
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O | |
08,80 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol | |
632.54 | |
Extra pur |
130.0°C | |
10378-47-9 | |
Poudre cristalline | |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 | |
Ceric ammonium sulfate | |
632.54 | |
≥99% |
Safety and Handling
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only