Learn More
Sulfate d’ammonium(IV) et de cérium dihydraté, + 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10194780 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10194780
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 206310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10378-47-9
Formule moléculaire H16CeN4O16S4·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 632.54
Numéro MDL MFCD00149417
Synonyme Ceric ammonium sulfate
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Point de fusion 130.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Orange
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Poids de la formule 632.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.