Learn More
Sulfate d’ammonium(IV) et de cérium dihydraté, + 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10219203
Sulfate d’ammonium(IV) et de cérium dihydraté, + 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219203
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10219203
Marque: Thermo Scientific Acros 206315000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-47-9
Formule moléculaire H16CeN4O16S4·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 632.54
Numéro MDL MFCD00149417
Synonyme Ceric ammonium sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Point de fusion 130.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Orange
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Poids de la formule 632.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468477 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number,206311000,206315000
Numéro de lotA0463716 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number206311000,206310050,206315000
Numéro de lotA0460316 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2024 Catalog Number206311000,206310050,206315000
Numéro de lotA0453833 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number206311000,206310050,206315000
Numéro de lotA0399535 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number206311000,206310050,206315000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
Sulfate d’ammonium(IV) et de cérium dihydraté, + 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals >