Learn More
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
C2H7NO2, numéro CAS-631-61-8, 500 g, blanc, 77,08 g/mol, 114°C, 13066, pot de poudre en plastique, solide
59.00€ - 379.00€
Identifiants chimiques
CAS | 631-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Numéro MDL | 13066 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10203900
|
Fisher Chemical
A/3440/50 |
250 g | Récipient de poudre en plastique |
59.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10365260
|
Fisher Chemical
A/3440/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
95.05€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10518610
|
Fisher Chemical
A/3440/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
379.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C2H7NO2, numéro CAS-631-61-8, 500 g, blanc, 77,08 g/mol, 114°C, 13066, pot de poudre en plastique, solide
Identifiants chimiques
631-61-8 | |
C2H7NO2 | |
13066 |
Spécification
631-61-8 | |
Blanc | |
C2H7NO2 | |
77.08g/mol |
114°C | |
7 | |
13066 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid, ammonium salt