Learn More
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
39.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
C2H7NO2, numéro CAS-631-61-8, 500 g, blanc, 77,08 g/mol, 114°C, 13066, pot de poudre en plastique, solide
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | 114°C |
Couleur | Blanc |
pH | 7 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 77.08g/mol |
Forme physique | Solide |