Learn More
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10518610
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10518610
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10518610
Marque: Fisher Chemical A/3440/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H7NO2, numéro CAS-631-61-8, 500 g, blanc, 77,08 g/mol, 114°C, 13066, pot de poudre en plastique, solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Spécification
Point de fusion 114°C
Couleur Blanc
pH 7
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Poids de la formule 77.08g/mol
Forme physique Solide
Identifiant produit
  • Acetic acid, ammonium salt
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’ammonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >