Learn More
Acétate d’ammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11467807
Acétate d’ammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467807
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11467807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16343.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ammonium acetate is widely utilized as a catalyst in the Knoevenagel condensation. It is the primary source of ammonia in the Borch reaction in organic synthesis. It is used with distilled water to make a protein precipitating reagent. It acts as a buffer for electrospray ionization (ESI) mass spectrometry of proteins and other molecules and as mobile phases for high performance liquid chromatography (HPLC). Sometimes, it is used as a biodegradable de-icing agent and an acidity regulator in food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’ammonium est largement utilisé comme catalyseur dans la condensation de Knoevenagel. C’est la principale source d’ammoniac dans la réaction de Borch en synthèse organique. Il est utilisé avec de l’eau distillée pour fabriquer un réactif précipitant des protéines. Il agit comme un tampon pour la spectrométrie de masse par ionisation par électrospray (ESI) des protéines et d’autres molécules et comme phase mobile pour la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Parfois, il est utilisé comme agent de déglaçage biodégradable et comme régulateur d’acidité dans les additifs alimentaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone et l’ammoniac liquide.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium acetate
Point de fusion ∼114°C (decomposition)
Densité 1.17
Point d’ébullition (decomposition)
Point d’éclair 136°C (277°F)
Odeur Ammonia-like
Formule linéaire CH3COONH4
Quantité 1000 g
Beilstein 4186741
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,495
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone and liquid ammonia.
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253298 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/12/2024 Catalog NumberA16343.0B,A16343.30,A16343.0I
Numéro de lot10245535 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/02/2023 Catalog NumberA16343.0B,A16343.30,A16343.0I
Numéro de lot10242166 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog NumberA16343.0B,A16343.30,A16343.0I
Numéro de lot10239369 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA16343.0B,A16343.30,A16343.0I
Numéro de lot10238218 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA16343.0B,A16343.30,A16343.0I
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Acétate d’ammonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >