Learn More
Ammoniac, solution env. 7 N dans du méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniac, H3N, numéro CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniac, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, gaz ammoniac, ammoniac, gaz ammoniaque, ammoniac anhydre, nitro-sil, esprit de carbonate d’ammonium, 2,5 L, CHEBI:16134, incolore à jaune, 6,0 à 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14°C, 17,03, mention d’avertissement GHS :danger
42.61€ - 2429.09€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ammoniac |
---|---|
Couleur | Incolore à jaune |
Note relative au nom | Solution env. 7 N dans le méthanol |
CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
Formule moléculaire | H3N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10696332
|
Thermo Scientific Acros
133710250 |
25 ml | Bouteille en verre |
42.61€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10001310
|
Thermo Scientific Acros
133710010 |
1 L | Bouteille en verre |
203.96€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761394
|
Thermo Scientific Acros
133710025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
384.63€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10037939
|
Thermo Scientific Acros
133710251 |
25 L | Bidon en plastique |
2429.09€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Ammoniac | |
Solution env. 7 N dans le méthanol | |
H3N | |
6.0 à 7.5 N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azane | |
14°C | |
CHEBI : 16134 | |
0.77 |
Incolore à jaune | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700 g/ml | |
ammoniac, gaz ammoniac, esprit de Hartshorn, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Toxique en cas d’ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Toxique par contact cutané. Cause des dommages aux organes. Mortel par inhalation. Liquide et vapeur inflammables.
Déclaration GHS P : EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Porter un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. EN CAS d’exposition: appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON / un médecin. EN CAS D’INHALATION: Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Éviter le rejet dans l’environnement. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS : Danger