Learn More
Ammoniac, 7 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15423917
Ammoniac, 7 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423917
1000 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
Code produit. 15423917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H30382.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Microwave-assisted synthesis of HX salts of primary amines from their corresponding halides and 7 M ammonia in methanol provides practical high yield access to even volatile primary amines for parallel synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-41-7
Formule moléculaire H3N
Poids moléculaire (g/mol) 17.03
Numéro MDL MFCD00011418
Clé InChI QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-folAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 222
ChEBI CHEBI:16134
Nom IUPAC azane
SMILES N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonia
Formule linéaire NH3
Numéro UN UN3286
Concentration 7M in methanol
Densité 0.779
Merck Index 14,492
Informations sur la solubilité Fully misicible in water.
Poids de la formule 17.03
Quantité 1000 mL
Point d’éclair 14°C (57°F)
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2226269 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numéro de lot2218562 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numéro de lot2217013 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numéro de lot10249529 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
Numéro de lot10235240 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberH30382.AE,H30382.AU
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonia, 7M in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, ammonia
Nom du produit
Ammoniac, 7 M dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals >