Learn More
Merck Cellules à agitation Amicon™
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
2035.00€ - 3560.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Disques de membrane Ultracel™, Biomax™ et Durapore™ conçus pour être utilisés dans les cellules à agitation |
À utiliser avec (application) | Concentration, échange de tampon, dessalage |
Type | Équipement d’ultrafiltration |
Alert:
Pression max. Ne pas actionner la cellule à agitation au-dessus de 5,2 bar (75 psi).
Code produit | Marque | Volume (métrique) de rétention | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) de rétention | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15572061
|
Merck
UFSC05001 |
50 ml |
2035.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15970817
|
Merck
UFSC20001 |
200 mL |
2935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15573333
|
Merck
UFSC40001 |
400 mL |
3560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Ce modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés avec des solutions avec une concentration de macrosoluté jusqu’à 10 %. Capacité de concentration rapide ou d’élimination du sel suivie d’une concentration dans la même unité.Spécification
Autoclavable | |
Disques de membrane Ultracel™, Biomax™ et Durapore™ conçus pour être utilisés dans les cellules à agitation | |
Concentration, échange de tampon, dessalage | |
Équipement d’ultrafiltration |