Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Rouleaux
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
243.55€ - 508.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 4 m |
---|---|
À utiliser avec (application) | Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques |
Format | Rouleau |
Matériau | Nitrate de cellulose 100 % pure |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15239794
|
Cytiva
10600000 |
30 cm | 0,1 μm |
508.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15259794
|
Cytiva
10600002 |
30 cm | 0,45 μm |
370.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15249794
|
Cytiva
10600001 |
30 cm | 0,2 μm |
447.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15289794
|
Cytiva
10600005 |
20 cm | 0,1 μm |
388.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15299794
|
Cytiva
10600006 |
20 cm | 0,2 μm |
323.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15239804
|
Cytiva
10600010 |
15 cm | 0,1 μm |
326.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15259804
|
Cytiva
10600012 |
15 cm | 0,45 μm |
243.55€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15209804
|
Cytiva
10600007 |
20 cm | 0,45 μm |
297.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15249804
|
Cytiva
10600011 |
15 cm | 0,2 μm |
265.00€
1 rouleau |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Conditionnés en rouleaux.
- Nitrate de cellulose 100 % pure
- Haute affinité pour les protéines
- Capacité de blocage
- Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimiluminescence et chromogénie
Specifications
4 m | |
Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques | |
Rouleau | |
Nitrate de cellulose 100 % pure |
Safety and Handling
- Attention
Hazard Category
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement