Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Rouleaux
Code produit. 15299794 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
15 cm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 15299794
Marque: Cytiva 10600006
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Conditionnés en rouleaux.
  • Nitrate de cellulose 100 % pure
  • Haute affinité pour les protéines
  • Capacité de blocage
  • Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimiluminescence et chromogénie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 4 m
Largeur (métrique) 20 cm
À utiliser avec (application) Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques
Format Rouleau
Matériau Nitrate de cellulose 100 % pure
Porosité 0,2 μm
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitrocellulose