Learn More
Cytiva Membranes de nitrate de cellulose Amersham™ Protran™ NC : Rouleaux
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
15 cm
20 cm
30 cm
Porosité:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Conditionnement:
1 rouleau
Description
Utilisez cette membrane en nitrate de cellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi qu’avec les acides nucléiques. Membranes de nitrate de cellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : en rouleaux offrent une sensibilité et une résolution exceptionnelles, et un faible bruit de fond.
Conditionnés en rouleaux.
- Nitrate de cellulose 100 % pure
- Haute affinité pour les protéines
- Capacité de blocage
- Compatibles avec diverses méthodes de détection, notamment les détections par fluorescence, chimiluminescence et chromogénie
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 4 m |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| À utiliser avec (application) | Transferts Western, dosages dot-blot et autres méthodes de détection des protéines ou acides nucléiques |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Nitrate de cellulose 100 % pure |
| Porosité | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 4 m x 30 cm |
| Gamme de produits | Amersham, Protran |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Nitrocellulose