Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Adaptée aux exigences les plus strictes de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les cassettes d’autoradiographie Cytiva Amersham™ Hypercassette™ sont fabriquées en aluminium solide, un choix de couleurs permet le codage couleur du travail.
Marque: Cytiva RPN11648
Description
Les cassettes d’autoradiographie Amersham Hypercassette sont fabriquées en aluminium solide et conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. Les cassettes profondes ont une profondeur de 1,5 cm : elles peuvent contenir des échantillons plus épais. Un choix de couleurs Hypercassette permet le codage couleur du travail.
- Offre un contact maximal entre le film et l’échantillon
- Le tampon non poreux offre une surface nettoyable par essuyage garantissant une contamination minimale
Spécification
Hypercassette, neutre (standard) | |
5 x 7 in | |
Exposition opaque à la lumière à des températures en dessous de –70°C |
Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. | |
Neutre (standard) |