Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in
24 x 30 cm
10 x 12 in
30 x 40 cm
Couleur:
Neutre (standard)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les cassettes d’autoradiographie Amersham Hypercassette sont fabriquées en aluminium solide et conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. Les cassettes profondes ont une profondeur de 1,5 cm : elles peuvent contenir des échantillons plus épais. Un choix de couleurs Hypercassette permet le codage couleur du travail.
- Offre un contact maximal entre le film et l’échantillon
- Le tampon non poreux offre une surface nettoyable par essuyage garantissant une contamination minimale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hypercassette, neutre (standard) |
| Description | Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. |
| Couleur | Neutre (standard) |
| À utiliser avec (application) | Exposition opaque à la lumière à des températures en dessous de –70°C |
| Dimensions (LxW) | 10 x 12 in |