Learn More
Amberlite ™ IRA-67, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Description
Amberlite™ IRA-67 is used for de-acidification and desalination of water and for isolation of acidic natural products. It allows for effective adsorption and desorption of naturally occurring organic molecules such as humic and fulvic acids that are present in many water supplies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amberlite™ IRA-67 |
Forme physique | Billes |
Note relative au nom | Ion Exchange Resin |
Odeur | Amine-like |
Formule moléculaire | Acrylic-DVB |
Densité | 1.06g/cm3 |
Couleur | Brun clair |
Quantité | 250 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z17K036 | Certificat d’analyse | 21/01/2025 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
Y10B003 | Certificat d’analyse | 31/12/2024 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
P22K032 | Certificat d’analyse | 31/03/2024 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
Y10I028 | Certificat d’analyse | 18/01/2023 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
Y05G035 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |