Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
Verre sodocalcique ambré, USP type III, idéal pour le stockage d’échantillons sensibles à la lumière ou de poudres sèches. Suppression facile du contenu
34.00€ - 860.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Joint de fermeture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16174457
|
Fisherbrand™
FB02911799A |
0,5 oz. | 15 ml | Pâte / vinyle |
839.00€
624 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184357
|
Fisherbrand™
FB02911438 |
1 oz. | 30 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
34.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16184477
|
Fisherbrand™
FB02911854 |
84,5 oz. | 2 500 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
241.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16104367
|
Fisherbrand™
FB02911440 |
4 oz. | 120 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
55.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16134367
|
Fisherbrand™
FB02911443 |
32 oz. | 950 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
82.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16164457
|
Fisherbrand™
FB02911796 |
42,3 oz. | 1 250 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
68.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16194357
|
Fisherbrand™
FB02911439 |
2 oz. | 60 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
55.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174477
|
Fisherbrand™
FB02911852A |
0,2 oz. | 6 ml | Pâte / vinyle |
860.00€
720 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16114367
|
Fisherbrand™
FB02911441 |
8,5 oz. | 250 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
82.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16124367
|
Fisherbrand™
FB02911442 |
17 oz. | 500 ml | Mousse de PTFE / polyéthylène |
60.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16174367
|
Fisherbrand™
FB02911448A |
2 oz. | 60 ml | Pâte / vinyle |
272.00€
216 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16194477
|
Fisherbrand™
FB02911857A |
0,27 oz. | 8 ml | Pâte / vinyle |
709.00€
912 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Large ouverture pour faciliter le transfert de contenu
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, pour les solides sensibles à la lumière
- Flacons à vitamines classiques pour emballage pharmaceutique
- Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales
- Les bouchons offrent une bonne résistance aux chocs et une bonne souplesse, et peuvent être refondus après mise en forme
- Le revêtement du bouchon est un vinyle appliqué sur papier filmé de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Ambré | |
Blanc | |
Large | |
Polypropylène |
Verre (type 3) | |
Oui | |
Flacon de conditionneur à col large |