Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
Click to view available options
Capacité (impériale):
0,2 oz.
0,27 oz.
0,5 oz.
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8,5 oz.
17 oz.
32 oz.
42,3 oz.
84,5 oz.
Capacité (métrique):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1 250 ml
2 500 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Description
- Large ouverture pour faciliter le transfert de contenu
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, pour les solides sensibles à la lumière
- Flacons à vitamines classiques pour emballage pharmaceutique
- Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales
- Les bouchons offrent une bonne résistance aux chocs et une bonne souplesse, et peuvent être refondus après mise en forme
- Le revêtement du bouchon est un vinyle appliqué sur papier filmé de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Specifications
Specifications
Capacité (métrique) | 1 250 ml |
Capacité (impériale) | 42,3 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 67 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 57 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 92 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 6 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 70-400 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction