Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ambré à col large avec bouchons en PP blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1 250 ml
2 500 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
216 pièces
24 pièces
6 pièces
624 pièces
720 pièces
912 pièces
Description
- Large ouverture pour faciliter le transfert de contenu
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, pour les solides sensibles à la lumière
- Flacons à vitamines classiques pour emballage pharmaceutique
- Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales
- Les bouchons offrent une bonne résistance aux chocs et une bonne souplesse, et peuvent être refondus après mise en forme
- Le revêtement du bouchon est un vinyle appliqué sur papier filmé de polyéthylène haute densité, et est ensuite laminé sur carton de pâte
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 78 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 24 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 33 / 400 |
| Afficher plus |