Learn More
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10790972
|
KGW Isotherm™
1195 |
800 ml |
728.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10139700
|
KGW Isotherm™
1194 |
400 ml |
567.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10458551
|
KGW Isotherm™
1198 |
5300mL |
1725.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10221461
|
KGW Isotherm™
1193 |
260 ml |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Manipulation facile
- Compatible avec agitateur magnétique
- Entièrement argenté
- En verre borosilicaté 3.3
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en forme de boîte