Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en forme de boîte
Click to view available options
Capacité (métrique):
260 ml
400 ml
800 ml
5300mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Manipulation facile
- Compatible avec agitateur magnétique
- Entièrement argenté
- En verre borosilicaté 3.3
- Couvercle en PE (non inclus)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 120mm |
| À utiliser avec (application) | Refroidissement de petits échantillons |
| Hauteur (métrique) intérieure | 65mm |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Capacité (métrique) | 260 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 100mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |