Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en forme de boîte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
260 ml
400 ml
800 ml
5300mL
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Manipulation facile
- Compatible avec agitateur magnétique
- Entièrement argenté
- En verre borosilicaté 3.3
- Couvercle en PE (non inclus)
Specifications
Specifications
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 130 mm |
| À utiliser avec (application) | Technique de laboratoire, technique médicale |
| Hauteur (métrique) intérieure | 70mm |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Matériau de la base | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 110mm |
| Matériau | Aluminium |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction