Learn More
VACUUBRAND™ Bagues de serrage en aluminium
Connexion rapide pouvant être montée sans aucun outil pour les joints souples et les joints en indium.
22.70€ - 24.00€
Spécification
À utiliser avec | Pour une petite bride KF |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1/boîte |
Type | Bague de fixation |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10518381
|
VACUUBRAND™
20660001 |
DN de 20 à 25 mm |
24.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10419122
|
VACUUBRAND™
20660000 |
45 x 62 x 16 x 22 mm |
22.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Fourni avec écrou à ailettes
- Disponible en deux tailles différentes
Spécification
Pour une petite bride KF | |
Aluminium | |
1/boîte | |
Bague de fixation |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Bagues de serrage en aluminium