Learn More
VACUUBRAND™ Bagues de serrage en aluminium
Connexion rapide pouvant être montée sans aucun outil pour les joints souples et les joints en indium.
Marque: VACUUBRAND™ 20660000
20.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fourni avec écrou à ailettes
- Disponible en deux tailles différentes
Spécification
10/16 mm | |
Aluminium | |
45 x 62 x 16 x 22 mm |
Pour une petite bride KF | |
1/boîte | |
Bagues de fixation |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
33Heures
12Minutes
19Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
16Heures
12Minutes
19Secondes
26Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Bagues de serrage en aluminium > Taille :DN de 10 à 16mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu