Learn More
VACUUBRAND™ Bagues de serrage en aluminium
Connexion rapide pouvant être montée sans aucun outil pour les joints souples et les joints en indium.
Marque:  VACUUBRAND™ 20660001
18.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10518381
  • 24.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fourni avec écrou à ailettes
  • Disponible en deux tailles différentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20/25 mm
Aluminium
DN de 20 à 25 mm
Pour une petite bride KF
1/boîte
Bague de fixation
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Bagues de serrage en aluminium > Taille :DN de 20 à 25 mm