Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.45€ - 203.01€
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11407087
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14437.30
250 g
30.45€
250g
11497077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14437.0B
1000 g
48.84€
1000g
11417087
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14437.0I
5000 g
203.01€
5000g
Description
Description
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les préparations pharmaceutiques de chlorure d’aluminium hexahydraté sont utilisées pour traiter l’hyperhidrose, une maladie impliquant une sudation excessive. Il est également utilisé dans les désodorisants, les préparations antisudorifiques, la teinture des tissus, le raffinage du pétrole brut, la finition textile, la fabrication de papier-parchemin, la conservation du bois et la désinfection des écuries. Il sert également de réactif dans la synthèse organique. Le chlorure d’aluminium hexahydraté est aussi utile dans le traitement de l’eau, et dans la fabrication de médicaments et de produits cosmétiques.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le glycérol, le propylène glycol et l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
Spécification
Identifiants chimiques
7784-13-6
241.42
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
AlCl3H12O6
MFCD00149134
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Aluminum chloride hexahydrate
7784-13-6
AlCl3H12O6
UN3260
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
241.42
99%
2.398
100°C (decomposition)
2.5
MFCD00149134
14,337
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+)
241.43 (133.34 Anhydrous)
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Aluminum chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum chloride he