Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417087
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11417087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14437.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les préparations pharmaceutiques de chlorure d’aluminium hexahydraté sont utilisées pour traiter l’hyperhidrose, une maladie impliquant une sudation excessive. Il est également utilisé dans les désodorisants, les préparations antisudorifiques, la teinture des tissus, le raffinage du pétrole brut, la finition textile, la fabrication de papier-parchemin, la conservation du bois et la désinfection des écuries. Il sert également de réactif dans la synthèse organique. Le chlorure d’aluminium hexahydraté est aussi utile dans le traitement de l’eau, et dans la fabrication de médicaments et de produits cosmétiques.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le glycérol, le propylène glycol et l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride hexahydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
pH 2.5
Quantité 5000 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,337
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Nom IUPAC Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+)
Poids de la formule 241.43 (133.34 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 2.398