Learn More
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11407087
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407087
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11407087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14437.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les préparations pharmaceutiques de chlorure d’aluminium hexahydraté sont utilisées pour traiter l’hyperhidrose, une maladie impliquant une sudation excessive. Il est également utilisé dans les désodorisants, les préparations antisudorifiques, la teinture des tissus, le raffinage du pétrole brut, la finition textile, la fabrication de papier-parchemin, la conservation du bois et la désinfection des écuries. Il sert également de réactif dans la synthèse organique. Le chlorure d’aluminium hexahydraté est aussi utile dans le traitement de l’eau, et dans la fabrication de médicaments et de produits cosmétiques.
Solubilité
Très soluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le glycérol, le propylène glycol et l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-13-6
Formule moléculaire AlCl3H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 241.42
Numéro MDL MFCD00149134
Clé InChI JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum chloride hexahydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
pH 2.5
Quantité 250 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,337
Informations sur la solubilité Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Nom IUPAC Trichlorure hexahydraté d’aluminium(3+)
Poids de la formule 241.43 (133.34 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 2.398
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252580 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2024 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Numéro de lot10247548 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Numéro de lot10244324 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/10/2022 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Numéro de lot10244325 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/10/2022 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Numéro de lot10240750 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aluminum chloride he
Nom du produit
Chlorure d’aluminium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >