Learn More
Sperian™ Filtres RD40 en aluminium Honeywell™
Protection contre une multitude de risques rencontrés dans de nombreux environnements. Les filtres RD40 en aluminium Sperian™ Honeywell™ sont en position basse pour éviter toute obstruction dans le champ de vision.
66.00€ - 105.00€
Especificaciones
Type de cartouche | Canister |
---|---|
Type de connexion | RD40 |
Quantité | 1 de chaque |
Código de producto | Marca | Modèle | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modèle | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11857050
|
Sperian™
1783040 |
Modèle A2B2P3RD |
85.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11897040
|
Sperian™
1784000 |
Modèle ABEK2P3RD |
105.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11851781
|
Sperian™
1784140 |
Modèle HgP3 |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11856950
|
Sperian™
1785014 |
Modèle AXB2P3 |
87.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12653123
|
Sperian™
1781000 |
Modèle A2B2E2K2RD |
66.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Descripción
- Corps en aluminium pour une résistance optimale
- Faible résistance respiratoire
- Disponible en modèles permettant d’assurer une protection contre les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, la contamination et les gaz, vapeurs et fumées
Especificaciones
Canister | |
RD40 | |
1 de chaque |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sperian™ Filtres RD40 en aluminium Honeywell™