Learn More
Sperian™ Filtres RD40 en aluminium Honeywell™
Click to view available options
Modèle:
Modèle A2B2E2K2RD
Modèle A2B2P3RD
Modèle ABEK2P3RD
Modèle AXB2P3
Modèle HgP3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Corps en aluminium pour une résistance optimale
- Faible résistance respiratoire
- Disponible en modèles permettant d’assurer une protection contre les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, la contamination et les gaz, vapeurs et fumées
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Canister |
| Certifications/Conformité | Déclaration de conformité CE EPI de catégorie 3, Assurance qualité- ISO 9001 / 2000, Numéro de certificat CE- 7752 A/13/1 PSA, Attestation CE- Attestation CE, Numéro d'attestation CE- 7752 A/13/1 PSA, Certifications- EN 14387, EN 143, EN 12941, Filtre HON |
| Type de connexion | RD40 |
| Matériau | Alliage en aluminium avec couvercle en PE activé et imprégné de charbon. |
| Type de produit | ALU RD40 A2B2P3 |
| À utiliser avec (application) | Protection respiratoire contre les gaz ou les vapeurs organiques possédant un point d’ébullition inférieur à 65°C, gaz et vapeurs inorganiques, particules solides et liquides |
| À utiliser avec (équipement) | Masque complet équipé d’un connecteur Rd40. |
| Modèle | Modèle A2B2P3RD |
| Quantité | 1 de chaque |