Learn More
Sperian™ Filtres RD40 en aluminium Honeywell™
Click to view available options
Modèle:
Modèle A2B2E2K2RD
Modèle A2B2P3RD
Modèle ABEK2P3RD
Modèle AXB2P3
Modèle HgP3
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Corps en aluminium pour une résistance optimale
- Faible résistance respiratoire
- Disponible en modèles permettant d’assurer une protection contre les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, la contamination et les gaz, vapeurs et fumées
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Canister |
| Certifications/Conformité | Déclaration de conformité CE- EPI de catégorie 3, Assurance qualité- ISO 9001 / 2000, Numéro de certificat CE- 7549 A/12/23 PSA, Attestation CE- Attestation CE, Numéro d'attestation CE- 7549 A/12/23 PSA, Certifications- EN 14387, EN 148, EN 12941, Filtre HON |
| Type de connexion | RD40 |
| Matériau | Alliage en aluminium avec couvercle en PE activé et imprégné de charbon |
| Type de produit | ALU RD40 A2B2E2K2P3 |
| À utiliser avec (application) | Protection respiratoire contre l’ammoniac et les dérivés d’ammoniac ainsi que les particules solides et liquides |
| À utiliser avec (équipement) | Masque complet équipé d’un connecteur Rd40 |
| Modèle | Modèle ABEK2P3RD |
| Quantité | 1 de chaque |