Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité étiquetés en alliage d’aluminium
Combinaison de verrouillage et d’étiquetage.
125.00€ - 172.00€
Spécification
Type de produit Bouchons de verrouillage de sécurité étiquetés
Couleur Rouge
Matériau Alliage d’aluminium anodisé
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Texte affiché Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Texte affiché Prix Quantité et disponibilité  
15693517
Afficher les documents
Brady™
265390
Ne pas utiliser N/A N/A N/A
11751326
Afficher les documents
Brady™
265390
Ne pas utiliser
130.00€
1 pack
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15613527
Afficher les documents
Brady™
265392
NE PAS UTILISER N/A N/A N/A
11771326
Afficher les documents
Brady™
265392
NE PAS UTILISER
129.00€
1 pack
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15623527
Afficher les documents
Brady™
265393
NE PAS FAIRE FONCTIONNER N/A N/A N/A
11781326
Afficher les documents
Brady™
265393
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
129.00€
1 pack
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11761326
Afficher les documents
Brady™
265391
NICHT SCHALTEN N/A N/A N/A
15603527
Afficher les documents
Brady™
265391
NICHT SCHALTEN
172.00€
5 pièces
En stock
Description
  • Permet à un seul employé de verrouiller et d’entretenir l’équipement sans étiquettes ou moraillons distincts
  • Utiliser des marqueurs permanents ou non permanents pour écrire sur les étiquettes
Spécification
Spécification
Bouchons de verrouillage de sécurité étiquetés
Alliage d’aluminium anodisé
8 mm
184,1 mm
76,2 mm
Rouge
4,7 mm
Pour les cuves de verrouillage de sécurité étiquetées
5/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité étiquetés en alliage d’aluminium