Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité étiquetés en alliage d’aluminium
Code produit. 15623527
Click to view available options
Texte affiché:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
Ne pas utiliser
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
Code produit. 15623527
Marque: Brady™ 265393
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combinaison de verrouillage et d’étiquetage.
  • Permet à un seul employé de verrouiller et d’entretenir l’équipement sans étiquettes ou moraillons distincts
  • Utiliser des marqueurs permanents ou non permanents pour écrire sur les étiquettes
Spécification
Type de produit Bouchons de verrouillage de sécurité étiquetés
Couleur Rouge
Matériau Alliage d’aluminium anodisé
Profondeur (métrique) 4,7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 8 mm
Texte affiché NE PAS FAIRE FONCTIONNER
À utiliser avec (application) Pour les cuves de verrouillage de sécurité étiquetées
Hauteur (métrique) 184,1 mm
Quantité 5/boîte
Largeur (métrique) 76,2 mm