Learn More
Brady™ Moraillons de verrouillage de sécurité étiquetés en alliage d’aluminium
Click to view available options
Texte affiché:
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
NICHT SCHALTEN
Ne pas utiliser
Conditionnement:
1 PK
5 pièces
Description
- Permet à un seul employé de verrouiller et d’entretenir l’équipement sans étiquettes ou moraillons distincts
- Utiliser des marqueurs permanents ou non permanents pour écrire sur les étiquettes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchons de verrouillage de sécurité étiquetés |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Alliage d’aluminium anodisé |
| Profondeur (métrique) | 4,7 mm |
| Diamètre (métrique) de la manille | 8 mm |
| Texte affiché | NICHT SCHALTEN |
| À utiliser avec (application) | Pour les cuves de verrouillage de sécurité étiquetées |
| Hauteur (métrique) | 184,1 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Largeur (métrique) | 76,2 mm |